Méthanol ≥99.9%, CHROMASOLV™ pour HPLC, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
34860-7L 34860-18L 34860-45L 34860-2.5L 34860-4X2.5L 34860-1L 34860-6X1L 34860-2L 34860-4X2L 34860-30L
34860-7LEA 306 EUR InStock
34860-7L 34860-18L-R 34860-45L-R 34860-2.5L 34860-4X2.5L 34860-1L 34860-6X1L 34860-2L 34860-4X2L HONC34860-30L
Méthanol ≥99.9%, CHROMASOLV™ pour HPLC, Riedel-de Haën™
Méthanol
  • For HPLC and organic synthesis
  • High-purity, multipurpose solvents
  • High lot-to-lot consistency
Formule: CH₃OH
Point d'ébullition: 64-65 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: -98 °C
Densité: 0.79 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 11 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004595
Numéro CAS: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
ONU: 1230
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=7d8032d09939fbf669cffa2c324454ca9267723e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) Min. 99.90 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.03 %
Absorbance at 400 nm Max. 0.01
Absorbance 280 nm Max. 0.01
Absorbance at 260 nm Max. 0.04
Absobance at 254 nm Max. 0.02
Absorbance at 240 nm Max. 0.07
Absorbance at 235 nm Max. 0.10
Absorbance at 230 nm Max. 0.15
Absorbance at 220 nm Max. 0.30
Absorbance at 210 nm Max. 0.60
Absorbance at 205 nm Max. 1.00
Absorbance (JP)(Val.Ref) complying
Fluorescence (chinin) at 254 nm Max. 1 ppb
Fluorescence (chinin) at 365 nm Max. 1 ppb
APHA Max. 10
Vapor Pressure 410 mmHg ( 50 °C)
Vapor Density 1.11 (vs air)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité