Ethylèneglycol ≥99.5%, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Attention
03750-1L 03750-250ML 03750-5L 03750-6X1L 03750-30KG
03750-1LEA 120 EUR InStock
03750-1L 03750-250ML 03750-5L 03750-6X1L HONC03750-30KG
Ethylèneglycol ≥99.5%, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., Riedel-de Haën™
Ethylèneglycol
Formule: HOCH₂CH₂OH
Point d'ébullition: 197 °C
Point de fusion: -12 °C
Densité: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 111 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002885
Numéro CAS: 107-21-1
EINECS: 203-473-3
ATTEINDRE: 01-2119456816-28
Merck Index: 13,03832
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4d1c97392851ba184f445f6ee912f84631f98d9&vid=2002300f174929a030d66d9f1394eb6bee89b7dc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Refractive Index n20/D 1.431 (lit.)
Assay (GC) Min. 99.5 %
Identity (IR) complying
Boiling range 195 - 197 °C
Density (D 20/20) 1.113 - 1.115
Refractive index (n 20/D) 1.430 - 1.432
Water (Karl Fischer) Max. 0.1 %
Sulfated ash Max. 0.005 %
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0.001 %
Aluminium (Al) Max. 0.5 ppm
Barium (Ba) Max. 0.1 ppm
Bismuth (Bi) Max. 0.1 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.5 ppm
Cadmium (Cd) Max. 0.05 ppm
Cobalt (Co) Max. 0.02 ppm
Chromium (Cr) Max. 0.02 ppm
Copper (Cu) Max. 0.02 ppm
Iron (Fe) Max. 0.2 ppm
Potassium (K) Max. 0.5 ppm
Lithium (Li) Max. 0.1 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.1 ppm
Manganese (Mn) Max. 0.05 ppm
Molybdenum (Mo) Max. 0.1 ppm
Sodium (Na) Max. 1 ppm
Nickel (Ni) Max. 0.02 ppm
Lead (Pb) Max. 0.1 ppm
Strontium (Sr) Max. 0.1 ppm
Zinc (Zn) Max. 0.2 ppm
Chloride (Cl) Max. 0.2 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 10 ppm
Formaldehyde Max. 50 ppm
KMnO₄ reducing matter (as O) Max. 0.0003 %
APHA Max. 25
Explosion Limit 15.3 %
Ignition Residue ≤0.005% (as SO₄)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité