Ethylèneglycol ≥99%, Qualité Réactif
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Attention
Synonyms: Ethane-1,2-diol, 1,2-Dihydroxy ethane, 1,2-Ethanediol, Glycol
102466-2.5L 102466-20L 102466-30KG 102466-5L 102466-1L
102466-2.5LEA 210 EUR InStock
102466-2.5L 102466-20L 102466-30KG 102466-5L 102466-1L
Ethylèneglycol ≥99%, Qualité Réactif
Ethylèneglycol
  • ≥95% for general laboratory use.
Formule: HOCH₂CH₂OH
MW: 62,07 g/mol
Point d'ébullition: 197 °C
Point de fusion: -12 °C
Densité: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 111 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002885
Numéro CAS: 107-21-1
EINECS: 203-473-3
ATTEINDRE: 01-2119456816-28
Merck Index: 13,03832
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4d1c97392851ba184f445f6ee912f84631f98d9&vid=2002300f174929a030d66d9f1394eb6bee89b7dc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Refractive Index n20/D 1.431 (lit.)
Assay (GC) Min. 99.0 %
IR spectrum complying
APHA Max. 10
Vapor Density 2.1 (vs air)
Explosion Limit 15.3 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité