n-Décane ≥99%, Qualité Réactif
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
D901-100ML D901-500ML
D901-100MLEA 52.5 EUR InStock
D901-100ML D901-500ML
n-Décane ≥99%, Qualité Réactif
n-Décane
  • ≥95% for general laboratory use.
Formule: H₃C(CH₂)₈CH₃
Point d'ébullition: 2.6 %(V)
Point de fusion: –27 °C
Densité: 0.732 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 57.4 °C (1.013.25 hPa)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008954
Numéro CAS: 124-18-5
EINECS: 204-686-4
ONU: 2247
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a0e4dead3a7841a2258e8a5b99b880895cd06aa1&vid=209e0ebbe6a38426575fcf5608cf6f2b586e6d5e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Vapor Pressure 3.77 mmHg ( 37.7 °C)
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.0 %
Refractive index (n 20/D) 1.409 - 1.413
Explosion Limit 2.6 %
Autoignition Temperature 410 °F
Vapor Density 4.9 (vs air)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité