n-Nonane 99%, Qualité Réactif
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
N29406-100ML N29406-500ML N29406-1L
N29406-100MLEA 88.3 EUR InStock
N29406-100ML N29406-500ML N29406-1L
n-Nonane 99%, Qualité Réactif
n-Nonane
  • ≥95% for general laboratory use.
Formule: H₃C(CH₂)₇CH₃
Point d'ébullition: 2.9 %(V)
Point de fusion: –53 °C
Densité: 0.72 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 31 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009574
Numéro CAS: 111-84-2
EINECS: 203-913-4
ONU: 1920
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Explosion Limit 2.9 %
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 98.5 %
Refractive index (n 20/D) 1.403 - 1.407
Autoignition Temperature 401 °F
Vapor Density 4.41 (vs air)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité