n-Pentane ≥99.0% (par GC), CHROMASOLV™ pour analyse des résidus de pesticides, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
Synonyms: Pentane
76869-1L 76869-2.5L
76869-1LEA 164 EUR InStock
76869-1L 76869-2.5L
n-Pentane ≥99.0% (par GC), CHROMASOLV™ pour analyse des résidus de pesticides, Riedel-de Haën™
n-Pentane
Formule: H₃C(CH₂)₃CH₃
MW: 72,15 g/mol
Point d'ébullition: 36…37 °C
Point de fusion: –131 °C
Densité: 0.631 g/cm³ (15 °C)
Point d'éclair: <–35 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009498
Numéro CAS: 109-66-0
EINECS: 203-692-4
ONU: 1265
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119459286-30
Merck Index: 13,07193
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ba2c9c81a4b1f44769627a00ba49b6cc8e63132&vid=f6831eb15ab1602d8c752468dc3ee31cc4ee61c0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Refractive Index n20/D 1.358 (lit.)
Assay (GC) Min. 99.0 %
Refractive index (n 20/D) 1.357 - 1.360
Isopentane (GC) Max. 1 %
2-methylpentane (GC) Max. 1 %
High-boiling fraction Max. 1 ppm
Explosion Limit ~8.3 %
Autoignition Temperature 500 °F
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité