n-Pentane ≥99.0% (par GC), Puriss. p.a., Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
76871-2.5L 76871-1L
76871-2.5LEA 311 EUR InStock
76871-2.5L 76871-1L
n-Pentane ≥99.0% (par GC), Puriss. p.a., Riedel-de Haën™
n-Pentane
Beilstein Number: 969132
Formule: H₃C(CH₂)₃CH₃
Point d'ébullition: 36-37 °C
Point de fusion: -131 °C
Densité: 0.631 g/cm³ (15 °C)
Point d'éclair: <-35 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009498
Numéro CAS: 109-66-0
EINECS: 203-692-4
ONU: 1265
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119459286-30
Merck Index: 13,07193
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ba2c9c81a4b1f44769627a00ba49b6cc8e63132&vid=f6831eb15ab1602d8c752468dc3ee31cc4ee61c0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) Min. 99.0 %
Refractive index (n 20/D) 1.357 - 1.359
Non-volatile matter Max. 0.002 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.05 %
Aluminium (Al) Max. 0.5 ppm
Barium (Ba) Max. 0.1 ppm
Bismuth (Bi) Max. 0.1 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.5 ppm
Cadmium (Cd) Max. 0.05 ppm
Cobalt (Co) Max. 0.02 ppm
Chromium (Cr) Max. 0.02 ppm
Copper (Cu) Max. 0.02 ppm
Iron (Fe) Max. 0.1 ppm
Potassium (K) Max. 0.5 ppm
Lithium (Li) Max. 0.1 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.1 ppm
Manganese (Mn) Max. 0.02 ppm
Molybdenum (Mo) Max. 0.1 ppm
Sodium (Na) Max. 0.5 ppm
Nickel (Ni) Max. 0.02 ppm
Lead (Pb) Max. 0.1 ppm
Strontium (Sr) Max. 0.1 ppm
Zinc (Zn) Max. 0.1 ppm
Isopentane (GC) Max. 1.0 %
2-methylpentane (GC) Max. 1.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité