p-Xylène ≥99.0% (par GC), Puriss. p.a., Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
95682-2.5LEA 265 EUR InStock
95682-2.5L
p-Xylène ≥99.0% (par GC), Puriss. p.a., Riedel-de Haën™
p-Xylène
Beilstein Number: 1901563
RTECS Number: ZE2625000
UNSPSC Code: 12190000
Formule: C₆H₄(CH₃)₂
MW: 106,17 g/mol
Point d'ébullition: 137-139 °C (1,013 hPa)
Point de fusion: 12 °C
Densité: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 25 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008556
Numéro CAS: 106-42-3
EINECS: 203-396-5
ONU: 1307
ADR: 3,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/87/75/768775.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.0 %
Refractive index (n 20/D) 1.494 - 1.496
Non-volatile matter Max. 0.005 %
Aluminium (Al) Max. 0.5 ppm
Barium (Ba) Max. 0.1 ppm
Bismuth (Bi) Max. 0.1 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.5 ppm
Cadmium (Cd) Max. 0.05 ppm
Cobalt (Co) Max. 0.02 ppm
Chromium (Cr) Max. 0.02 ppm
Copper (Cu) Max. 0.02 ppm
Iron (Fe) Max. 0.1 ppm
Potassium (K) Max. 0.5 ppm
Lithium (Li) Max. 0.1 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.1 ppm
Manganese (Mn) Max. 0.02 ppm
Molybdenum (Mo) Max. 0.1 ppm
Sodium (Na) Max. 0.5 ppm
Nickel (Ni) Max. 0.02 ppm
Lead (Pb) Max. 0.1 ppm
Strontium (Sr) Max. 0.1 ppm
Zinc (Zn) Max. 0.1 ppm
o-Xylene (GC) Max. 0.5 %
m-Xylole (GC) Max. 0.5 %
Sum of the isomers (GC) Max. 0.5 %
Benzene (GC) Max. 1.0 %
Ethyl benzene (GC) Max. 1.0 %
Toluene (GC) Max. 0.5 %
Refractive Index n20/D 1.495
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité