Cyclohexane ≥99.7%, CHROMASOLV™ pour HPLC, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
Synonyms: Hexahydrobenzene, Hexamethylene
34855-7L 34855-1L 34855-2.5L 34855-4X2.5L 34855-6X1L
34855-7LEA 1010 EUR InStock
34855-7L 34855-1L 34855-2.5L 34855-4X2.5L 34855-6X1L
Cyclohexane ≥99.7%, CHROMASOLV™ pour HPLC, Riedel-de Haën™
Cyclohexane
  • For HPLC and organic synthesis
  • High-purity, multipurpose solvents
  • High lot-to-lot consistency
Formule: C₆H₁₂
MW: 84,16 g/mol
Point d'ébullition: 81 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: 6.4 °C
Densité: 0.78 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 8.3 %(V)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003814
Numéro CAS: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
ONU: 1145
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=d1e7f75d9f2a944eb15a7740c5254588cc9a4e67&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) Min. 99.70 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.01 %
Free acid (as HCl) Max. 0.001 %
Absorbance at 400 nm Max. 0.01
Absorbance at 300 nm Max. 0.01
Absorbance at 255 nm Max. 0.01
Absorbance at 250 nm Max. 0.03
Absorbance at 240 nm Max. 0.08
Absorbance at 235 nm Max. 0.10
Absorbance at 230 nm Max. 0.20
Absorbance at 220 nm Max. 0.50
Absorbance at 210 nm Max. 1.00
Fluorescence (chinin) at 254 nm Max. 1.0 ppb
Fluorescence (chinin) at 365 nm Max. 1.0 ppb
APHA Max. 10
Vapor Pressure 77 mmHg ( 20 °C)
Refractive Index n20/D 1.426 (lit.)
Explosion Limit 9 %
Autoignition Temperature 500 °F
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité