Méthylcyclohexane 99%, Qualité Réactif
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
M37889-1L M37889-2.5L
M37889-1LEA 48.4 EUR InStock
M37889-1L M37889-2.5L
Méthylcyclohexane 99%, Qualité Réactif
Méthylcyclohexane
  • ≥95% for general laboratory use.
Formule: C₆H₁₁CH₃
Point d'ébullition: 6.7 %(V)
Point de fusion: –126 °C
Densité: 0.769 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001497
Numéro CAS: 108-87-2
EINECS: 203-624-3
ONU: 2296
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06074
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f7f0d5a1c32138da16df4781897a9c0184e42b7&vid=39a9392c8629d0e2fc79134840e6d8a8dc8a76e7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 98.5 %
Vapor Pressure 37 mmHg ( 20 °C)
Refractive Index n20/D 1.422 (lit.)
Vapor Density 3.4 (vs air)
Autoignition Temperature 545 °F
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité