Potassium bromure ≥99% (sur base traces de métaux), Qualité FT-IR, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
221864-100G 221864-25G
221864-100GEA 98.2 EUR InStock
221864-100G 221864-25G
Potassium bromure ≥99% (sur base traces de métaux), Qualité FT-IR, Fluka™
Potassium bromure
  • Spectrophotometric grade reagents and solvents are made specifically for applications using FT-IR
Formule: KBr
Point d'ébullition: 1.383 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: 734 °C
Densité: 2.73 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011358
Numéro CAS: 7758-02-3
EINECS: 231-830-3
Merck Index: 13,07701
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Suitability for IR spectroscopy complying
Assay Min. 99 %
Metallic impurities (Total) Max. 10000 ppm
Vapor Pressure <0.01 mmHg ( 20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité