Sodium hexanitritocobaltate(III), Puriss. p.a. ACS pour détermination du potassium (K), Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Attention
71608-100G 71608-25G
71608-100GEA 237 EUR InStock
71608-100G 71608-25G
Sodium hexanitritocobaltate(III), Puriss. p.a. ACS pour détermination du potassium (K), Fluka™
Sodium hexanitritocobaltate(III)
Formule: Na₃Co(NO₂)₆
Point de fusion: 220 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003512
Numéro CAS: 13600-98-1
EINECS: 237-077-7
ONU: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,08677
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Insoluble in acetic acid Max. 0.02 %
Suitability for K determination complying
Calcium (Ca) Max. 50 ppm
Cadmium (Cd) Max. 5 ppm
Chromium (Cr) Max. 50 ppm
Copper (Cu) Max. 5 ppm
Iron (Fe) Max. 20 ppm
Potassium (K) Max. 50 ppm
Magnesium (Mg) Max. 5 ppm
Manganese (Mn) Max. 5 ppm
Nickel (Ni) Max. 20 ppm
Lead (Pb) Max. 100 ppm
Zinc (Zn) Max. 10 ppm
Chloride (Cl) Max. 50 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 500 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité