Potassium dichromate ≥99.8%, Puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
31255-1KG 31255-250G
31255-1KGEA 247 EUR InStock
31255-1KG 31255-250G
Potassium dichromate ≥99.8%, Puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Potassium dichromate
Formule: K₂Cr₂O₇
Point d'ébullition: Decomposes on heating
Point de fusion: 398 °C
Densité: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011367
Numéro CAS: 7778-50-9
EINECS: 231-906-6
ONU: 3086
ADR: 6.1,I
ATTEINDRE: 01-2119454792-32
Merck Index: 12,07790
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.8 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Loss on drying (105°C) Max. 0.05 %
Calcium (Ca) Max. 0.002 %
Copper (Cu) Max. 0.001 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Sodium (Na) Max. 0.01 %
Lead (Pb) Max. 0.005 %
Chloride (Cl) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité