L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Potassium iodure 99.0-100.5% desséché, Puriss., Conforme aux spécifications analytiques BP, Ph. Eur., USP, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
Synonyms: Dipotassium diiodide, Kali iodide
03124-1KG 03124-250G 03124-5KG 03124-6X1KG 03124-6X250G
03124-1KGEA 325 EUR InStock
03124-1KG 03124-250G 03124-5KG 03124-6X1KG 03124-6X250G
Potassium iodure 99.0-100.5% desséché, Puriss., Conforme aux spécifications analytiques BP, Ph. Eur., USP, Fluka™
Potassium iodure
Formule: Kl
MW: 166 g/mol
Point d'ébullition: 1.323 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: 681 °C
Densité: 3.12 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011405
Numéro CAS: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4
Merck Index: 13,07727
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (calculated to the dried substance) 99.0 - 100.5 %
Loss on drying (105°C) Max. 0.5 %
Alkalinely reacting substances complying
Iron (Fe) Max. 10 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Iodate (JO₃) complying
Iodate (IO₃) Max. 0.0004 %
Sulfate (SO₄) Max. 100 ppm
Thiosulfate (S₂O₃) Max. 0.01 %
Nitrate, nitrite, ammonium complying
Thiosulfate (S₂O₃) and Ba complying
Residual solvents complying
Appearance of the solution complying
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité