Potassium iodure 99%, Qualité Réactif
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
Synonyms: Iodure de potassium
207969-500GEA 171 EUR InStock
207969-500G
Potassium iodure 99%, Qualité Réactif
Potassium iodure
  • ≥95% for general laboratory use.
Formule: Kl
MW: 166 g/mol
Point d'ébullition: 1,323 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: 681 °C
Densité: 3,12 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011405
Numéro CAS: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4
Merck Index: 13,07727
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 98.5 - 101.5 %
Vapor Pressure 1 mmHg ( 745 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité