Sodium iodure 99-100.5% (base substance sèche), Puriss., Conforme aux spécifications analytiques BP, Ph. Eur., USP, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
03129-1KG 03129-500G 03129-6X1KG
03129-1KGEA 305 EUR InStock
03129-1KG 03129-500G 03129-6X1KG
Sodium iodure 99-100.5% (base substance sèche), Puriss., Conforme aux spécifications analytiques BP, Ph. Eur., USP, Fluka™
Sodium iodure
Formule: NaI
Point d'ébullition: 1.304 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: 662 °C
Densité: 3.67 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003532
Numéro CAS: 7681-82-5
EINECS: 231-679-3
ADR: 9,III
Merck Index: 13,08705
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (calculated to the dried substance) 99.0 - 100.5 %
Loss on drying (105°C) Max. 3.0 %
Water (Karl Fischer) Max. 2.0 %
Alkalinely reacting impurities complying
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Potassium (K) complying
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Iodate (IO₃) Max. 2 ppm
Iodate (JO₃) complying
Sulfate (SO₄) Max. 150 ppm
Thiosulfate (S₂O₃) Max. 0.005 %
Thiosulfate and Barium complying
Nitrate, nitrite, ammonium complying
Residual solvents complying
Appearance of the solution complying
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité