Eau, CHROMASOLV™ pour HPLC, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
270733-1L 270733-2.5L 270733-4L 270733-6X1L
270733-1LEA 70 EUR InStock
270733-1L 270733-2.5L 270733-4L 270733-6X1L
Eau, CHROMASOLV™ pour HPLC, Riedel-de Haën™
Eau
  • For HPLC and organic synthesis
  • High-purity, multipurpose solvents
  • High lot-to-lot consistency
Formule: H₂O
Point d'ébullition: 100 °C
Point de fusion: 0 °C
Densité: 0.9971 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011332
Numéro CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 12,10175
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Non-volatile matter Max. 0.0003 %
Absorbance at 400 nm Max. 0.005
Absorbance at 250 nm Max. 0.005
Absorbance at 210 nm Max. 0.01
Absorbance at 205 nm Max. 0.01
HPLC Gradient at 254 nm Max. 2 mAU
HPLC Gradient at 210 nm Max. 10 mAU
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité