Eau, CHROMASOLV™ Plus pour HPLC, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
34877-2.5L 34877-4X2.5L 34877-1L
34877-2.5LEA 121 EUR InStock
34877-2.5L 34877-4X2.5L 34877-1L
Eau, CHROMASOLV™ Plus pour HPLC, Riedel-de Haën™
Eau
  • For HPLC, spectrophotometry, and environmental analysis
  • Tested for HPLC-suitability via gradient analysis and UV-VIS spectroscopy
  • Low UV impurity profile
  • Low impurity gradient LC baseline
  • Very low levels of non-volatile impurities
Beilstein Number: 2050024
Formule: H₂O
Point d'ébullition: 100 °C
Point de fusion: 0 °C
Densité: 0.9971 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011332
Numéro CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Non-volatile matter Max. 3 ppm
Fluorescence (chinin) at 254 nm Max. 1 ppb
Fluorescence (chinin) at 365 nm Max. 1 ppb
HPLC Gradient at 254 nm Max. 1 mAU
HPLC Gradient at 210 nm Max. 5 mAU
Chloride (Cl) Max. 0.01 ppm
Fluoride (F) Max. 0.01 ppm
Nitrate (NO₃) Max. 0.1 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 0.1 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité