Sodium hydroxyde 98-100.5%, en pastilles, Puriss., Conforme aux spécifications analytiques BP, NF, Ph. Eur., E524, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
Synonyms: Caustic soda
06203-1KG 06203-25KG 06203-4X5KG 06203-5KG
06203-1KGEA 44.6 EUR InStock
06203-1KG 06203-25KG 06203-4X5KG 06203-5KG
Sodium hydroxyde 98-100.5%, en pastilles, Puriss., Conforme aux spécifications analytiques BP, NF, Ph. Eur., E524, Fluka™
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
MW: 40 g/mol
Point d'ébullition: 1.390 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: 319 °C
Densité: 2.13 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1823
ADR: 8,II
ATTEINDRE: 01-2119457892-27
Merck Index: 14,08627
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 98.0 - 100.5 %
Assay of Na₂CO₃ Max. 0.5 %
Aluminium (Al) Max. 0.001 %
Arsenic (As) Max. 2 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.001 %
Iron (Fe) Max. 10 ppm
Mercury (Hg) Max. 1 ppm
Potassium (K) Max. 0.1 %
Lead (Pb) Max. 0.5 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Chloride (Cl) Max. 100 ppm
Total N Max. 0.0005 %
Phosphate (PO₄) Max. 0.001 %
Silicate (as SiO₂) Max. 0.01 %
Sulfate (SO₄) Max. 100 ppm
Water insoluble matter + org. comp. complying
Residual solvents complying
Appearance of the solution complying
Vapor Pressure <18 mmHg ( 20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité