Sodium hydroxyde 1 M NaOH (1N) ≥99.5% solution volumétrique, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
71463-1L 71463-55L
71463-1LEA 20.8 EUR InStock
71463-1L HONC71463-55L
Sodium hydroxyde 1 M NaOH (1N) ≥99.5% solution volumétrique, Fluka™
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
Point d'ébullition: 100 °C
Point de fusion: 0 °C
Densité: 1.04 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
ONU: 1824
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Calibrated Against potassium hydrogen phthalate
Assay 0.998 - 1.002 mol/l
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité