di-Sodium hydrogénophosphate ≥99.7%, testé selon les spécifications Ph. Eur., Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Synonyms: Sodium phosphate dibasique
56814-1KGEA 99.5 EUR InStock
56814-1KG
di-Sodium hydrogénophosphate ≥99.7%, testé selon les spécifications Ph. Eur., Fluka™
di-Sodium hydrogénophosphate
Formule: Na₂HPO₄
MW: 141,96 g/mol
Point de fusion: 250 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003496
Numéro CAS: 7558-79-4
EINECS: 231-448-7
ATTEINDRE: 01-2119489797-11
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
pKa (25 °C) (1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
Identity A complying
Identity C complying
Identity D complying
Assay (calculated to the dried substance) 98.0 - 101.0 %
Assay of NaH₂PO₄ (calculated to dried substances) Max. 2.5 %
Appearance of the solution complying
Loss on drying (105°C, 4 h) Max. 1.0 %
Arsenic (As) Max. 2 ppm
Iron (Fe) Max. 20 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Chloride (Cl) Max. 200 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 500 ppm
Reducing impurities complying
Residual solvents complying
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité