di-Sodium hydrogénophosphate, anhydre ≥99.0% (par analyse titrimétrique), Puriss. p.a. ACS, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
71640-250G 71640-1KG 71640-5KG
71640-250GEA 31.5 EUR InStock
71640-250G 71640-1KG 71640-5KG
di-Sodium hydrogénophosphate, anhydre ≥99.0% (par analyse titrimétrique), Puriss. p.a. ACS, Fluka™
di-Sodium hydrogen phosphate
Formule: Na₂HPO₄
Point de fusion: 250 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003496
Numéro CAS: 7558-79-4
EINECS: 231-448-7
ATTEINDRE: 01-2119489797-11
Merck Index: 12,08805
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99.0 - 101.0 %
Colour of the solution complying
Clearness of the solution complying
pH (5 %, 25 °C) 8.7 - 9.3
Loss on drying (105°C) Max. 0.2 %
Water insoluble matter Max. 0.01 %
Arsenic (As) Max. 1 ppm
Calcium (Ca) Max. 10 ppm
Cadmium (Cd) Max. 5 ppm
Cobalt (Co) Max. 5 ppm
Chromium (Cr) Max. 10 ppm
Copper (Cu) Max. 5 ppm
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Potassium (K) Max. 50 ppm
Magnesium (Mg) Max. 5 ppm
Manganese (Mn) Max. 5 ppm
Nickel (Ni) Max. 5 ppm
Lead (Pb) Max. 2 ppm
Zinc (Zn) Max. 5 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Total S (as SO₄) Max. 50 ppm
Chloride (Cl) Max. 10 ppm
Total N Max. 10 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité