Sodium thiosulfate concentré pour une dilution à 1L, 0.01 M Na2S2O3 (0.01N) solution volumétrique, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
38243-1EA 38243-6X1EA
38243-1EAEA 56.9 EUR InStock
38243-1EA 38243-6X1EA
Sodium thiosulfate concentré pour une dilution à 1L, 0.01 M Na2S2O3 (0.01N) solution volumétrique, Fluka™
Sodium thiosulfate
Concentrate for 1L standard solution
Formule: Na₂S₂O₃
Point d'ébullition: 100 °C (1.013 hPa)
Densité: 1.0 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003499
Numéro CAS: 7772-98-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Factor 0.998 - 1.002
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité