Sodium thiosulfate concentré pour une dilution à 1L, 0.1 M Na2S2O3 (0.1N) solution volumétrique, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Synonyms: Sodium hyposulfite
38200-1EAEA 32.2 EUR InStock
38200-1EA 38200-6X1EA
Sodium thiosulfate concentré pour une dilution à 1L, 0.1 M Na2S2O3 (0.1N) solution volumétrique, Fluka™
Sodium thiosulfate
Concentrate for 1L standard solution
Formule: Na₂S₂O₃
MW: 158,11 g/mol
Point d'ébullition: 100 °C
Point d'éclair: Does not flash
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003499
Numéro CAS: 7772-98-7
EINECS: 231-791-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Factor 0.998 - 1.002
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité