Sodium sulfite ≥98.0% ACS, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
239321-500GEA 39.5 EUR InStock
239321-500G
Sodium sulfite ≥98.0% ACS, Fluka™
Sodium sulfite
Formule: Na₂SO₃
MW: 126,04 g/mol
Point de fusion: 600 °C
Densité: 2,6 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003503
Numéro CAS: 7757-83-7
EINECS: 231-821-4
ATTEINDRE: 01-2119537420-49
Merck Index: 12,08831
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (Iodometric) Min. 98.0 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Free acid complying
Titrable Base Max. 0.03 meq/g
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 0.02 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité