Sodium sulfate, anhydre 99.0-100.5% (base substance sèche), Puriss., Conforme aux spécifications analytiques BP, Ph. Eur., USP, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Synonyms: Disodium sulphate, Bisodium sulphate, Sulphuric acid disodium salt
13464-50KG 13464-2.5KG 13464-1KG 13464-6X1KG
13464-50KGEA 544 EUR InStock
13464-50KG 13464-2.5KG 13464-1KG 13464-6X1KG
Sodium sulfate, anhydre 99.0-100.5% (base substance sèche), Puriss., Conforme aux spécifications analytiques BP, Ph. Eur., USP, Fluka™
Sodium sulfate
Formule: Na₂SO₄
MW: 142,04 g/mol
Point de fusion: 884 °C
Densité: 2.68 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003504
Numéro CAS: 7757-82-6
EINECS: 231-820-9
Merck Index: 12,08829
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a4977cb8ca54638f22a60675bfbef71bbb77ab6&vid=942501aaa5afc8d85b82628854aac94d517322eb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (calculated to the dried substance) 99.0 - 100.5 %
Loss on drying (130°C) Max. 0.5 %
Free acid (as H₂SO₄) Max. 0.05 %
Free alkali (as NaOH) Max. 0.04 %
Arsenic (As) Max. 0.0002 %
Calcium (Ca) Max. 0.005 %
Iron (Fe) Max. 0.005 %
Magnesium (Mg) Max. 0.005 %
Zinc (Zn) Max. 0.03 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 0.02 %
Appearance of the solution complying
Acidity or alkalinity complying
Residual solvents complying
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité