Argent nitrate concentré pour une dilution à 1L, 0.01 M AgNO3 (0.01 N) solution volumétrique, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
38001-1EAEA 56.3 EUR InStock
38001-1EA
Argent nitrate concentré pour une dilution à 1L, 0.01 M AgNO3 (0.01 N) solution volumétrique, Fluka™
Argent nitrate
Concentrate for 1L standard solution
Formule: AgNO₃
MW: 169,87 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003414
Numéro CAS: 7761-88-8
ADR: 8,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/45/16640645.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Factor 0.998 - 1.002
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité