L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Argent nitrate ≥99.0% ACS, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
Synonyms: Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
209139-100G 209139-500G
209139-100GEA 491 EUR InStock
209139-100G 209139-500G
Argent nitrate ≥99.0% ACS, Fluka™
Argent nitrate
Formule: AgNO₃
MW: 169.87 g/mol
Point d'ébullition: 444
Point de fusion: 212 °C
Densité: 4.350 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003414
Numéro CAS: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
ONU: 1493
ADR: 5.1 II
ATTEINDRE: 01-2119513705-43
Merck Index: 12,08661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.0 %
Free acid complying
Copper (Cu) Max. 0.0002 %
Iron (Fe) Max. 0.0002 %
Lead (Pb) Max. 0.001 %
Substances not precipitated by HCl (as SO₄) Max. 0.01 %
Chloride (Cl) Max. 0.0005 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.002 %
Appearance of the solution complying
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité