Pyridine ≥99.9%, CHROMASOLV™ Plus pour HPLC, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
270407-1LEA 297 EUR InStock
270407-1L
Pyridine ≥99.9%, CHROMASOLV™ Plus pour HPLC, Riedel-de Haën™
Pyridine
  • For HPLC, spectrophotometry, and environmental analysis
  • Tested for HPLC-suitability via gradient analysis and UV-VIS spectroscopy
  • Low UV impurity profile
  • Low impurity gradient LC baseline
  • Very low levels of non-volatile impurities
Formule: C₅H₅N
MW: 79,1 g/mol
Point d'ébullition: 115 °C (1,013 hPa)
Point de fusion: -42 °C
Densité: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 12,4 %(V)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011732
Numéro CAS: 110-86-1
EINECS: 203-809-9
ONU: 1282
ADR: 3,II
Merck Index: 13,08060
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/07/97/790797.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
IR spectrum complying
Assay (GC) Min. 99.90 %
Non-volatile matter Max. 0.0004 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.05 %
Absorbance at 400 nm Max. 0.01
Absorbance at 350 nm Max. 0.01
Absorbance at 335 nm Max. 0.02
Absorbance at 315 nm Max. 0.15
Absorbance at 305 nm Max. 1.0
Autoignition Temperature 899 °F
Explosion Limit 12.4 %
Refractive Index n20/D 1.509 (lit.)
Vapor Pressure 10 mmHg ( 13.2 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité