Plomb (II) nitrate ≥99%, Puriss., Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
11520-1KG 11520-5KG
11520-1KGEA 110 EUR InStock
11520-1KG HONC11520-5KG
Plomb (II) nitrate ≥99%, Puriss., Fluka™
Plomb (II) nitrate
Formule: Pb(NO₃)₂
Point d'ébullition: Decomposes on heating.
Point de fusion: 458-459 °C (1.023 hPa)
Densité: 4.49 g/cm³ (20.1 °C)
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00011153
Numéro CAS: 10099-74-8
EINECS: 233-245-9
ONU: 1469
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,05432
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99 %
Iron (Fe) Max. 0.002 %
Chloride (Cl) Max. 0.002 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité