Potassium periodate, desséché ≥99.8% (base substance sèche, RT), Puriss. p.a. ACS, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
Synonyms: Potassium métaperiodatePotassium tétraoxoiodate (VII)
60450-100GEA 103 EUR InStock
60450-100G 60450-500G
Potassium periodate, desséché ≥99.8% (base substance sèche, RT), Puriss. p.a. ACS, Fluka™
Potassium periodate
Formule: KlO₄
MW: 230 g/mol
Point de fusion: 582 °C
Densité: 3,62 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011407
Numéro CAS: 7790-21-8
EINECS: 232-196-0
ONU: 3085
ADR: 5.1,I
Merck Index: 13,07739
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (excluding dried substance) 99.8 - 100.3 %
Loss on drying (110°C) Max. 0.1 %
Calcium (Ca) Max. 10 ppm
Cadmium (Cd) Max. 5 ppm
Cobalt (Co) Max. 5 ppm
Chromium (Cr) Max. 5 ppm
Copper (Cu) Max. 5 ppm
Iron (Fe) Max. 50 ppm
Magnesium (Mg) Max. 5 ppm
Manganese (Mn) Max. 1 ppm
Sodium (Na) Max. 2000 ppm
Nickel (Ni) Max. 5 ppm
Lead (Pb) Max. 5 ppm
Zinc (Zn) Max. 5 ppm
Other halogens (as Cl) Max. 100 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 50 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité