Ammonium heptamolybdate tétrahydraté 81.0-83.0% (base MoO₃) ACS, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
A7302-100GEA 76.7 EUR InStock
A7302-100G A7302-1KG A7302-500G HONCA7302-25KG A7302-6X500G
Ammonium heptamolybdate tétrahydraté 81.0-83.0% (base MoO₃) ACS, Fluka™
Ammonium heptamolybdate tetrahydraté
Formule: (NH₄)₆Mo₇O₂₄·4H₂O
MW: 1235,86 g/mol
Densité: 2,498 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00167059
Numéro CAS: 12054-85-2
EINECS: 234-320-9
Merck Index: 13,00536
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (as MoO₃) 81.0 - 83.0 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Potassium (K) Max. 0.01 %
Magnesium (Mg) Max. 0.005 %
Sodium (Na) Max. 0.01 %
Heavy metals (ICP) ACS Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 0.002 %
Nitrate (NO₃) Max. 0.003 %
Phosphate, Arsenate, Silicate (as SiO₂) Max. 0.001 %
Phosphate (PO₄) Max. 5 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 0.02 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité