Diméthylsulfoxyde, desséché ≥99.9%, Puriss. p.a. (≤0.02% H₂O), Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Attention
34943-1L 34943-2.5L
34943-1LEA 157 EUR InStock
34943-1L 34943-2.5L
Diméthylsulfoxyde, desséché ≥99.9%, Puriss. p.a. (≤0.02% H₂O), Riedel-de Haën™
Diméthylsulfoxyde
Beilstein Number: 506008
RTECS Number: PV6210000
UNSPSC Code: 12191602
Formule: (CH₃)₂SO
Point d'ébullition: 189 °C
Point de fusion: 18.5 °C
Densité: 1.104 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 28.5 %(V)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002089
Numéro CAS: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
Merck Index: 13,03285
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=ef2c8190e048406b967644856c8e2e7172d77412&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Vapor Density 2.7 (vs air)
Assay (GC) Min. 99.9 %
Non-volatile matter Max. 0.002 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.02 %
Free acid (as H₂SO₄) Max. 0.001 %
Iron (Fe) Max. 0.0001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.0001 %
Total bacterial value Max. 100 KBE/ml
Endotoxin limit (LAL) Max. 10 EU/ml
Refractive Index n20/D 1.479 (lit.)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité