L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Diméthylsulfoxyde ≥99.9% (par GC), Puriss. p.a. ACS, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Attention
Synonyms: Methanesulphinylmethane, Methyl sulphoxide, Dimethyl(oxido)sulphur, DMSO
41640-2.5L 41640-100ML 41640-1L 41640-25L
41640-2.5LEA 321 EUR InStock
41640-2.5L 41640-100ML 41640-1L HONC41640-25L
Diméthylsulfoxyde ≥99.9% (par GC), Puriss. p.a. ACS, Riedel-de Haën™
Diméthylsulfoxyde
ACS GENERAL USE SOLVENTS
  • Value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis
  • Suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC
  • Variations and decrease issues traceable to solvent contamination
  • All solvents are tested to meet ACS general use specifications
Formule: (CH₃)₂SO
MW: 78.14 g/mol
Point d'ébullition: 189 °C
Point de fusion: 18.5 °C
Densité: 1.104 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 28.5 %(V)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002089
Numéro CAS: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
Merck Index: 13,03285
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=157e2a24c93041cbbb69833d226195e333b07665&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance complying
Identity (NMR) complying
Assay (GC) Min. 99.9 %
Refractive index (n 20/D) 1.478 - 1.480
Congealing - Freezing Point 17.5 - 20.4 °C
Non-volatile matter Max. 0.005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.1 %
Acid (by titration) Max. 0.001 meq/g
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0.001 %
Aluminium (Al) Max. 0.5 ppm
Barium (Ba) Max. 0.1 ppm
Bismuth (Bi) Max. 0.1 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.5 ppm
Cadmium (Cd) Max. 0.05 ppm
Cobalt (Co) Max. 0.02 ppm
Chromium (Cr) Max. 0.02 ppm
Copper (Cu) Max. 0.02 ppm
Iron (Fe) Max. 0.5 ppm
Potassium (K) Max. 0.5 ppm
Lithium (Li) Max. 0.1 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.1 ppm
Manganese (Mn) Max. 0.02 ppm
Molybdenum (Mo) Max. 0.1 ppm
Sodium (Na) Max. 1 ppm
Nickel (Ni) Max. 0.5 ppm
Lead (Pb) Max. 0.1 ppm
Strontium (Sr) Max. 0.1 ppm
Zinc (Zn) Max. 0.1 ppm
Vapor Density 2.7 (vs air)
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité