1,2-Diméthoxyéthane ≥99% sans inhibiteur, Qualité Réactif
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
Synonyms: Dimethyl glycol, Ethylene glycol dimethyl ether, DME
E27408-1L E27408-2.5L E27408-20L
E27408-1LEA 137 EUR InStock
E27408-1L E27408-2.5L E27408-20L
1,2-Diméthoxyéthane ≥99% sans inhibiteur, Qualité Réactif
1,2-Diméthoxyéthane
  • ≥95% for general laboratory use.
Formule: C₄H₁₀O₂
MW: 90,12 g/mol
Point d'ébullition: 85 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: -58 °C
Densité: 0.87 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: -2 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008502
Numéro CAS: 110-71-4
EINECS: 203-794-9
ONU: 2252
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03251
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.0 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.5 %
Peroxides (as H₂O₂) Max. 15 ppm
Vapor Pressure 48 mmHg ( 20 °C)
Explosion Limit 10.4 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité