Potassium hydroxyde ∼45% en solution aqueuse pour HPLC, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
03564-100ML 03564-500ML
03564-100MLEA 40.2 EUR InStock
03564-100ML 03564-500ML
Potassium hydroxyde ∼45% en solution aqueuse pour HPLC, Fluka™
Potassium hydroxyde
Formule: KOH
Point d'ébullition: 112 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: -6 °C
Densité: 1.510 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003553
Numéro CAS: 1310-58-3
ONU: 1814
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 40.5 - 49.5 %
Assay of K₂CO₃ Max. 0.3 %
Suitability test (HPLC) complying
Density (D 20/4) 1.440 - 1.480
Absorbance at 500 nm Max. 0.02
Absorbance at 310 nm Max. 0.02
Absorbance at 300 nm Max. 0.03
Absorbance at 290 nm Max. 0.05
Absorbance at 240 nm Max. 0.1
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité