Potassium thiocyanate ≥99%, Puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Attention
31272-1KG 31272-250G 31272-6X1KG 31272-6X250G 31272-25KG
31272-1KGEA 140 EUR InStock
31272-1KG 31272-250G 31272-6X1KG 31272-6X250G HONC31272-25KG
Potassium thiocyanate ≥99%, Puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Potassium thiocyanate
Formule: KSCN
Point d'ébullition: Decomposes on heating
Point de fusion: 172 °C
Densité: 1.89 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011413
Numéro CAS: 333-20-0
EINECS: 206-370-1
Merck Index: 12,07866
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Insoluble in Ethanol Max. 0.01 %
pH (5 %, 25 °C) 5.3 - 8.5
Ammonium (NH₄) Max. 0.001 %
Copper (Cu) Max. 0.0002 %
Iron (Fe) Max. 1 ppm
Sodium (Na) Max. 0.005 %
Lead (Pb) Max. 0.0002 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 0.005 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.001 %
Sulfide (S) Max. 0.001 %
Matter consuming I (as I) Max. 0.025 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité