Rouge de phénol ACS indicateur, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
32661-25GEA 90.9 EUR InStock
32661-25G 32661-10G 32661-100G
Rouge de phénol ACS indicateur, Fluka™
Rouge de phénol
Formule: C₁₉H₁₄O₅S
MW: 354,38 g/mol
Point de fusion: > 300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003552
Numéro CAS: 143-74-8
EINECS: 205-609-7
Merck Index: 12,07397
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Clearness of the solution complying
Loss on drying (vacuum) Max. 5 %
Residue on ignition Max. 1 %
Change range complying
Extinction maximum at 552 - 562 nm
Extinction maximum of 900 - 1800
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité