Ammonium amidosulfonate ≥99.0% (par analyse titrimétrique), Puriss. p.a., Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Attention
Synonyms: Sulfamate d'ammoniumSulfamidate d'ammonium
09960-100GEA 142 EUR InStock
09960-100G
Ammonium amidosulfonate ≥99.0% (par analyse titrimétrique), Puriss. p.a., Fluka™
Ammonium amidosulfonate
Formule: H₆N₂O₃S
MW: 114,13 g/mol
Point de fusion: 131-135 °C
Densité: 1,00 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011429
Numéro CAS: 7773-06-0
EINECS: 231-871-7
Merck Index: 12,00589
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99.0 - 101.0 %
Melting point 131.5 - 133.5 °C
pH (5 %, 20°C) 5.0 - 6.0
Colour of the solution complying
Clearness of the solution complying
Sulfated ash Max. 0.02 %
Loss on drying (110°C) Max. 1 %
Cadmium (Cd) Max. 5 ppm
Cobalt (Co) Max. 5 ppm
Chromium (Cr) Max. 5 ppm
Copper (Cu) Max. 5 ppm
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Potassium (K) Max. 50 ppm
Magnesium (Mg) Max. 5 ppm
Manganese (Mn) Max. 5 ppm
Sodium (Na) Max. 50 ppm
Nickel (Ni) Max. 5 ppm
Lead (Pb) Max. 5 ppm
Zinc (Zn) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 10 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 200 ppm
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité