Ammonium amidosulfonate ≥98.0% ACS, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Attention
Synonyms: Sulfamate d'ammoniumSulfamidate d'ammonium
228745-1KGEA 267 EUR InStock
228745-1KG
Ammonium amidosulfonate ≥98.0% ACS, Fluka™
Ammonium amidosulfonate
Formule: H₆N₂O₃S
MW: 114,13 g/mol
Point de fusion: 131-135 °C
Densité: 1,00 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011429
Numéro CAS: 7773-06-0
EINECS: 231-871-7
Merck Index: 12,00589
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity (IR) complying
Assay Min. 98.0 %
Melting point 131.0 - 135.0 °C
Residue on ignition Max. 0.1 %
Water insoluble matter Max. 0.02 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité