Cuivre (II) sulfate pentahydraté 99-102%, Puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Attention
31293-500GEA 76.3 EUR InStock
31293-500G 31293-6X1KG 31293-50KG 31293-1KG HONC31293-25KG HONE31293.9050
Cuivre (II) sulfate pentahydraté 99-102%, Puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Cuivre (II) sulfate pentahydraté
Formule: CuSO₄·5H₂O
MW: 249,69 g/mol
Point d'ébullition: Decomposes on heating
Point de fusion: 110 °C
Densité: 2,28 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149681
Numéro CAS: 7758-99-8
EINECS: 231-847-6
ADR: 9,III
ATTEINDRE: 01-2119520566-40
Merck Index: 13,02682
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99.0 - 102.0 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
pH (5 %, 20°C) 3.7 - 4.5
Arsenic (As) Max. 0.00005 %
Calcium (Ca) Max. 0.001 %
Cadmium (Cd) Max. 0.001 %
Cobalt (Co) Max. 0.001 %
Iron (Fe) Max. 0.002 %
Potassium (K) Max. 0.001 %
Magnesium (Mg) Max. 0.0005 %
Sodium (Na) Max. 0.002 %
Nickel (Ni) Max. 0.002 %
Lead (Pb) Max. 0.002 %
Zinc (Zn) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 0.001 %
Total N Max. 0.001 %
Vapor Pressure 7.3 mmHg ( 25 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité