Fer (II) chlorure tétrahydraté ≥99.0% (RT), Puriss. p.a., Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
44939-250G 44939-1KG
44939-250GEA 67.6 EUR InStock
44939-250G 44939-1KG
Fer (II) chlorure tétrahydraté ≥99.0% (RT), Puriss. p.a., Fluka™
Fer (II) chlorure tétrahydraté
Formule: FeCl₂·4H₂O
Point de fusion: 105…110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149709
Numéro CAS: 13478-10-9
ONU: 3260
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99.0 - 101.0 %
Arsenic (As) Max. 5 ppm
Calcium (Ca) Max. 10 ppm
Cadmium (Cd) Max. 5 ppm
Cobalt (Co) Max. 50 ppm
Chromium (Cr) Max. 10 ppm
Copper (Cu) Max. 5 ppm
Iron(III) Max. 2000 ppm
Potassium (K) Max. 50 ppm
Magnesium (Mg) Max. 5 ppm
Manganese (Mn) Max. 50 ppm
Sodium (Na) Max. 50 ppm
Nickel (Ni) Max. 50 ppm
Lead (Pb) Max. 10 ppm
Zinc (Zn) Max. 20 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 100 ppm
Total nitrogen (as N) Max. 10 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité