Sodium hypochlorite ∼10% (RT) en solution aqueuse, Purum, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
71696-2.5L 71696-10L 71696-25L
71696-2.5LEA 75.6 EUR InStock
71696-2.5L 71696-10L HONC71696-25L
Sodium hypochlorite ∼10% (RT) en solution aqueuse, Purum, Fluka™
Sodium hypochlorite
  • ≥95% for general laboratory use.
Formule: ClNaO
MW: 74,44 g/mol
Point d'ébullition: 111 °C
Point de fusion: –30…–20 °C
Densité: 1.206 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011120
Numéro CAS: 7681-52-9
EINECS: 231-668-3
ONU: 1791
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay of active chlorine 8.0 - 15.0 %
pH (direct) 11.5 - 13.5
Density (D 20/4) 1.21 - 1.26
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité