N-Méthyl-2-pyrrolidone 99%, Qualité Réactif
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
Synonyms: 1-Methyl-2-pyrrolidinone, N-Methyl-2-pyrrolidinone,NMP, 1-Methyl-2-pyrrolidone, NMP, Methyl Pyrrolidone
M79603-1L M79603-2.5L M79603-20L M79603-4X4L M79603-6X1L M79603-4L
M79603-1LEA 61.7 EUR InStock
M79603-1L M79603-2.5L HONCM79603-20L M79603-4X4L M79603-6X1L HONCM79603-4L
N-Méthyl-2-pyrrolidone 99%, Qualité Réactif
N-Méthyl-2-pyrrolidone
  • ≥95% for general laboratory use.
Formule: C₅H₉NO
MW: 99,13 g/mol
Point d'ébullition: 9.5 %(V)
Point de fusion: -24 °C
Densité: 1.028 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 91 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003193
Numéro CAS: 872-50-4
EINECS: 212-828-1
Merck Index: 13,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32d156c242c81ef2974339109ced3895beda87fd&vid=06c87bbb3b5050362f47a8fc836cedc8a6d51530&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Vapor Pressure 0.29 mmHg ( 20 °C)
IR spectrum complying
Assay (GC) Min. 98.5 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.1 %
APHA Max. 50
Vapor Density 3.4 (vs air)
Explosion Limit 9.5 %
Autoignition Temperature 518 °F
Refractive Index n20/D 1.47 (lit.)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité