2-Éthoxyéthanol 99%, Qualité Réactif
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
Synonyms: Ether monoéthylique d'éthylène-glycolEthylglycol
128082-25LEA 1040 EUR InStock
128082-25L 128082-2.5L 128082-1L
2-Éthoxyéthanol 99%, Qualité Réactif
2-Éthoxyéthanol
  • ≥95% for general laboratory use.
Formule: C₂H₅OCH₂CH₂OH
MW: 90,12 g/mol
Point d'ébullition: 136 °C (1,013 hPa)
Point de fusion: -70 °C
Densité: 0,93 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 40 °C (1,013 hPa)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002869
Numéro CAS: 110-80-5
EINECS: 203-804-1
ONU: 1171
ADR: 3,III
ATTEINDRE: 01-2119560582-38
Merck Index: 13,03786
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/93/02/2299302.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 98.5 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.10 %
APHA Max. 10
Autoignition Temperature 460 °F
Refractive Index n20/D 1.407 (lit.)
Vapor Pressure 3.8 mmHg ( 20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité