Calcium hydroxyde ≥96.0% (par analyse titrimétrique), Purum p.a.
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
Synonyms: Slaked lime, Calcium dihydroxide
21181-1KG 21181-5KG 21181-25KG
21181-1KGEA 82.7 EUR InStock
21181-1KG 21181-5KG HONC21181-25KG
Calcium hydroxyde ≥96.0% (par analyse titrimétrique), Purum p.a.
Calcium hydroxyde
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Formule: Ca(OH)₂
MW: 74,09 g/mol
Point d'ébullition: Decomposes on heating
Point de fusion: 580 °C
Densité: 2.24 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010901
Numéro CAS: 1305-62-0
EINECS: 215-137-3
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01675
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 96.0 - 102.0 %
Carbonate (as CaCO₃) Max. 4 %
Cadmium (Cd) Max. 50 ppm
Cobalt (Co) Max. 50 ppm
Copper (Cu) Max. 50 ppm
Iron (Fe) Max. 500 ppm
Potassium (K) Max. 200 ppm
Sodium (Na) Max. 100 ppm
Nickel (Ni) Max. 50 ppm
Lead (Pb) Max. 50 ppm
Zinc (Zn) Max. 50 ppm
Total S (as SO₄) Max. 500 ppm
Chloride (Cl) Max. 200 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité