Manganèse (II) chlorure tétrahydraté ≥99%, Puriss. p.a. ACS, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
31422-1KG 31422-250G
31422-1KGEA 147 EUR InStock
31422-1KG 31422-250G
Manganèse (II) chlorure tétrahydraté ≥99%, Puriss. p.a. ACS, Fluka™
Manganèse (II) chlorure tétrahydraté
Formule: MnCl₂·4H₂O
Point d'ébullition: Decomposes on heating
Point de fusion: 58 °C
Densité: 1.913 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149792
Numéro CAS: 13446-34-9
ONU: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,05751
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99.0 - 101.0 %
pH (5 %, 25 °C) 3.5 - 6.0
Calcium (Ca) Max. 0.001 %
Copper (Cu) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Potassium (K) Max. 0.001 %
Lead (Pb) Max. 0.0005 %
Magnesium (Mg) Max. 0.005 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %
Sodium (Na) Max. 0.005 %
Nickel (Ni) Max. 0.0005 %
Zinc (Zn) Max. 0.001 %
Heavy metals (ICP) ACS Max. 5 ppm
KMnO₄ reducing matter (as O) Max. 0.0005 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité