Sodium formiate ≥99.0% ACS, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Synonyms: Sodium formiate
247596-500GEA 122 EUR InStock
247596-500G
Sodium formiate ≥99.0% ACS, Fluka™
Sodium formiate
Formule: HCO₂Na
MW: 68,01 g/mol
Point de fusion: 255 °C
Densité: 1,92 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013101
Numéro CAS: 141-53-7
EINECS: 205-488-0
ATTEINDRE: 01-2119486468-21
Merck Index: 13,08694
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity (IR) complying
Assay Min. 99.0 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Calcium (Ca) Max. 0.005 %
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.001 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité