Nickel (II) chlorure hexahydraté ≥98%, Puriss. p.a., Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
Synonyms: Dichlorure de nickel hexahydraté
31462-1KGEA 272 EUR InStock
31462-1KG HONE31462.9050
Nickel (II) chlorure hexahydraté ≥98%, Puriss. p.a., Fluka™
Nickel (II) chlorure hexahydraté
Formule: NiCl₂·6H₂O
MW: 237,69 g/mol
Point de fusion: 80 °C
Densité: 3,550 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149809
Numéro CAS: 7791-20-0
ONU: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,06529
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98.0 %
pH (5 %, 20°C) 4-7
Calcium (Ca) Max. 0.005 %
Cadmium (Cd) Max. 0.001 %
Cobalt (Co) Max. 0.01 %
Copper (Cu) Max. 0.001 %
Iron (Fe) Max. 0.002 %
Magnesium (Mg) Max. 0.001 %
Sodium (Na) Max. 0.005 %
Lead (Pb) Max. 0.001 %
Zinc (Zn) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité