Acide perchlorique 0.01 M HClO4 (0.01N) dans l'acide acétique solution volumétrique, pour titrage dans liquides non aqueux, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
34408-1LEA 472 EUR InStock
34408-1L
Acide perchlorique 0.01 M HClO4 (0.01N) dans l'acide acétique solution volumétrique, pour titrage dans liquides non aqueux, Fluka™
Acide perchlorique
Formule: HClO₄
MW: 100,46 g/mol
Point d'ébullition: 119 °C (1,013 hPa) (solvent)
Densité: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 40 °C (The information regarding the flash point is that of the solvent)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011325
Numéro CAS: 7601-90-3
ONU: 2920
ADR: 8,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/22/16640622.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
c(perchloric acid) 9.95 - 10.05 mM
Water (Karl Fischer) 0.05 - 0.15 %
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité